문서
Z652156
Hettich® MIKRO 200/200R centrifuge accessories
for MIKRO 200/200R Centrifuge, Fixed Angle Rotor, 30 place
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103900
NACRES:
NB.22
특징
RCF 17,749
capacity 30 × 0.5 mL
lid
제조업체/상표
Hettich 2430-B
기술
centrifugation: suitable
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Lid E2040 (Z652172) included with rotor
법적 정보
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG
필요하나 제공되지 않음