주요 문서
Z640352
Eppendorf® epT.I.P.S. set
volume range 50-1000 μL
동의어(들):
pipetting tips
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121600
material
blue tip
무균
non-sterile
특징
barrier: no
포장
pack of 480 (5 trays of 96 tips, includes 1 reusable box)
제조업체/상표
Eppendorf® 0030 073.304
Eppendorf® 022491458
길이
71 mm
최대 용적
1 mL
용적 범위
50-1000 μL
용적
50—1000 μL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Part of the ep T.I.P.S. box and reload system for contamination-free handling of refill trays, with plastic lids protecting the trays from contact during transfer to the working box.
Autoclavable working box, optimized for multichannel pipettes, with removable lid and larger footprint to avoid tipping, supplied with 5 trays of tips.
법적 정보
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)