주요 문서
Z640298
Eppendorf® epT.I.P.S. set
volume range 0.1-10 μL
동의어(들):
pipetting tips
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121600
NACRES:
NB.01
material
dark gray tip
무균
non-sterile
특징
barrier: no
포장
pack of 480 (5 trays of 96 tips, includes 1 reusable box)
제조업체/상표
Eppendorf® 0030 073.207
Eppendorf® 022491407
길이
34 mm
최대 용적
10 μL
용적 범위
0.1-10 μL
용적
0.1—10 μL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Part of the ep T.I.P.S. box and reload system for contamination-free handling of refill trays, with plastic lids protecting the trays from contact during transfer to the working box.
Autoclavable working box, optimized for multichannel pipettes, with removable lid and larger footprint to avoid tipping, supplied with 5 trays of tips.
법적 정보
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)