주요 문서
Z629243
Vivacell 250 ultrafiltration concentrator membrane inserts
MWCO 30 kDa
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41104916
NACRES:
NB.24
material
polycarbonate housing
polyethersulfone membrane
무균
non-sterile
포장
package of 5 ea
제조업체/상표
Sartorius VC2521
재고 정보
not available in USA and Canada, ROW
파라미터
4 bar max. pressure (60 psi)
너비 × 높이
116 mm × 235 mm
단전 용적
600 μL
멤브레인 면적
40 cm2
튜브 크기
250 mL , centrifuge bottle
작업 용적
250 mL
공극 크기
30 kDa MWCO
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)