주요 문서
Z600008
Hellma® absorption cuvettes, standard cells, Macro
Special Optical Glass, spectral range 360-2,500 nm, pathlength 10 mm, chamber volume 3,500 μL
동의어(들):
Hellma Macro Absorption Cuvettes
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩96,933
₩96,933
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청추가 정보 요청
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩96,933
About This Item
UNSPSC 코드:
12000000
NACRES:
SB.32
₩96,933
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청추가 정보 요청
material
optical glass
설명
2 polished windows
제조업체/상표
Hellma 6030-OG
파라미터
360-2,500 nm spectral range
기술
UV/Vis spectroscopy: suitable
photometry: suitable
높이 × 너비 × 깊이
45 mm × 12.5 mm × 12.5 mm
챔버 용적
3,500 μL
경로길이
10 mm
검출 방법
photometric
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
without lid
포장
Sold as packages containing a single cell (1EA = 1 cell)
법적 정보
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH
관련 제품
제품 번호
설명
가격
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
질문
  1. I want to know the glass type and refractive-index of Z600008 (Hellma 6030OG) glass cuvette. Thanks.
    1 답변
    1. The glass type is quartz. The refractive index of quartz typically ranges within 1.54 to 1.55, though it may slightly vary depending on the specific type.