주요 문서
Z379409
Hanna Piccolo® pH meter
Piccolo
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41115603
설명
temperature compensation 0 - 70 °C (automatic with integral temperature sensor)
특징
calibration manual dual point, ±1 pH
제조업체/상표
HI98111
pH 측정 범위
0-14, accuracy: 0.01, resolution: 0.01
전극 길이
90 mm
중량
400 gincluding calibration screwdriver, ABS carrying case, and batteries
70 g
베터리 전력
3 × 1.4 V button cell, 100 hr life (continuous operation)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Hand-held stick-style pH/temperature meters with rugged design for field use. "Amplified electrode" delivers strong signal to the meter, eliminating the vulnerability to noise, humidity, and dirt that is characteristic of conventional meters.
법적 정보
Piccolo is a registered trademark of Hanna Instruments
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)