주요 문서
Z378674
Sigma-Aldrich
Sigma-Solohill microcarrier beads
Collagen coated
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.22
material
polystyrene beads
비드 크기
125-212 μm
입자 크기
125-212 μm
density
1.02 g/cm3 (lit.)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
The porcine collagen surface layer promotes attachment and monolayer growth.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)