주요 문서
CLS3781
Corning® microcarriers
low concentration Synthemax® II, weight 10 g
동의어(들):
cell culture flasks, tissue culture flasks
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
10 G
₩396,967
₩396,967
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
10 G
₩396,967
About This Item
UNSPSC 코드:
41121500
NACRES:
NB.13
₩396,967
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
polystyrene
무균
sterile
특징
low concentration Synthemax® II
제조업체/상표
Corning 3781
비드(bead) 크기
125-212 μm
중량
10 g
density
1.026 g/cm3
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Corning Microcarriers are designed to simplify your scale-up processes. The microcarriers are sterile, ready to use, and available in closed systems packaging to be used directly with bioreactors.
Features:
  • USP Class VI polystyrene material provides a consistent platform
  • Level (SAL) of 10-6
  • Certified nonpyrogenic
These microcarriers are Synthemax II surface treated to enhance cell attachment, maximizing cell yield and viability. Optimized for MSC applications.
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Synthemax is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)