주요 문서
Z376957
Sigma-Aldrich
Gel Handler gel supports
sheet W × L × thickness 8 1/2 in. × 11 in. × 5 mil (0.125 mm)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41105300
NACRES:
NB.51
포장
pkg of 10 sheets
시트 너비 × 길이 × 두께
8 1/2 in. × 11 in. × 5 mil (0.125 mm)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
UV-transparent polyolefin Gel-Handler sheets easily slide under a gel resting in solution for transport to bench or transilluminator. The sheet is sturdy, but it conforms to the shape of the gel, reducing the trapping of air bubbles. Sheets are chemically inert, autoclavable and reusable.
May be cut to size with scissors.
법적 정보
Gel Handler is a trademark of C.B.S. Scientific Co.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)