주요 문서
Z354333
Sigma-Aldrich
Transfer pipette, polyethylene
fine tip extended, small bulb, draw 1.0 mL, non-sterile
동의어(들):
liquid transfer tool, plastic pipette
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
400 EA
₩140,070
₩140,070
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
400 EA
₩140,070
About This Item
UNSPSC 코드:
41121500
NACRES:
NB.01
₩140,070
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
polyethylene
무균
non-sterile
특징
graduations: no
포장
pack of 400
제조업체/상표
Sigma-Aldrich
Thermo Scientific 231
길이
104 mm
용량
1.7 mL
흡인
1.0 mL
스템(stem) 직경
3 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Disposable transfer pipettes are a great way to transfer liquids without the worry of cross-contamination. Available in 19 styles, our extensive range is sure to have one that fits your needs.
Available as non-sterile, sterile, or sterile and wrapped in packs of 10.
  • Unified design with built-in pipette bulb
  • Safe, convenient use and disposal
  • Reduces loss of cells and proteins that bind to glass
  • Heat sealable to create liquid-tight storage
  • Non-autoclavable
포장
Bulk pack
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)