주요 문서
Z376752
Greiner Lumox culture dish
size 50 mm, hydrophobic
동의어(들):
culture dishes, tissue culture dishes, tissue culture plates
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121812
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
material
round
무균
sterile
포장
pkg of 5
제조업체/상표
Greiner 9607 7305
높이
12 mm
크기
50 mm
표면적
20 cm2
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Previously known as petriPERM culture dishes, this dish has a gas-permeable base allowing cells to grow faster at the gas/liquid interface. With ordinary plates, the medium forms a barrier to gas diffusion, limiting cell growth. The base-membrane is crystal clear, UV transparent and does not fluoresce. Cells grown on the membrane can be stained in place or the membrane can be cut for staining, documentation or other applications.
법적 정보
Lumox is a trademark of Greiner Bio-One GmbH
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)