추천 제품
길이 × 너비 × 높이
21.5 in. (55 cm) × 25.5 in. (65 cm) × 4 in. (10 cm)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Constructed of heavy polyethylene with a stiffening flange at the top and ridges in the bottom to prevent suctioning of glass plates. Chemically resistant to most common staining and fixing mixtures. The drain stopcock in the side with 1.8 meters (6 ft.) Vikem® vinyl tubing 13 mm (1/2 in.) I.D. allows more complete drainage and a more controlled drain rate to avoid disturbing the gel. Hooks on the rim of the tray hold the tubing. Inside dimensions given.
법적 정보
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Vikem is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.