₩306,733
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
추천 제품
material
white cotton
무균
sterile
포장
pkg of 36 ea
제조업체/상표
Bel-Art H37848-0001
크기
6 in. × 6 in.
색상
white
호환성
For replica plater (Z363391)
일반 설명
Dimensions: 152mm (6" x 6"). Packed in a sealed bag with 3 inner bags that can be resealed. Each bag holds 12 squares.
Sterile, 100% cotton material
Sterile, 100% cotton material
- Highly porous, twill-lined velveteen squares
- Use to easily and rapidly reproduce cell colonies
- Choose white or black colors for better contrast with cells being replicated
포장
Packaged in zip-lock bags
법적 정보
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
활성 필터