주요 문서
R2383
Sigma-Aldrich
Replica plater for 96 well plate
8 × 6 Array
동의어(들):
96-well plate replicator, Microplate replicator
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩910,252
₩910,252
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩910,252
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.22
₩910,252
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
anodized aluminum handle
stainless steel
무균
non-sterile
크기
96 wells
색상
none
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
The prongs are 3/4 inch long and 0.125 inches in diameter. Each device has a semi-circular prong in the upper left corner for unambiguous orientation of the replica plate. All other prongs are circular.
애플리케이션
For the efficient transfer of bacterial colonies from 96 well multiwell plates to agar plates or nitrocellulose membranes.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
Lot/Batch Number
죄송합니다. 지금은 이 제품에 대한 COA이(가) 온라인에서 제공되지 않습니다.
문서 라이브러리 방문
Gili Regev-Yochay et al.
Journal of clinical microbiology, 46(2), 747-749 (2007-11-28)
Streptococcus pneumoniae is bactericidal to Staphylococcus aureus in vitro. To determine whether this in vitro effect accounts for the inverse relation between S. pneumoniae and S. aureus colonization reported in previous epidemiologic studies, we compared S. pneumoniae and S. aureus