material
cap (Lid)
polypropylene
무균
non-sterile
특징
RCF 20,000 × g
포장
pack of 500
제조업체/상표
BRAND
높이 × O.D.
41 mm × 10.75 mm
용량
1.5 mL
멤브레인 직경 × 두께
8.5 mm × 0.3 mm
색상
transparent
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Uniform lid membrane thickness ensures trouble-free piercing by the analyser. Lid provides leak-free seal and fits tightly, yet is easily reopened. Matted labeling area with subdivisions for approximate volume determination. Withstands RCF 20000 × g at 20°C for 20 minutes.
* The amber-colored tubes are particularly suitable for light sensitive reagents.
* The amber-colored tubes are particularly suitable for light sensitive reagents.
특징 및 장점
- High cleanliness for demanding applications
- Tight sealing snap lid
- Can be opened and closed with one hand
기타 정보
BR780500 (India)
법적 정보
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.