주요 문서
Z333980
BRAND® pipette fillers
Standard, for pipettes up to 10 mL
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩24,157
₩24,157
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩24,157
About This Item
UNSPSC 코드:
41121500
NACRES:
NB.01
₩24,157
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
natural rubber
설명
3 valves
특징
Standard
for pipettes up to 10 mL
제조업체/상표
BRAND 25300
용적
10 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Simple pipetting aids for volumetric and graduated pipettes. Control of the functions by squeezing the appropriate valves between thumb and fore finger.
기타 정보
BR25300 (India)
법적 정보
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)