주요 문서
Z329991
BRAND® narrow-mouth bottle, LDPE
capacity 1000 mL
동의어(들):
ldpe bottle, polyethylene bottles, polyethylene containers
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 PKG
₩209,192
₩209,192
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 PKG
₩209,192
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.17
₩209,192
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
low-density polyethylene bottle
narrow-mouth bottle
round bottle
translucent
조인트
Joints threaded neck (GL28)
설명
dropper nozzle caps available
특징
with cap
포장
pkg of 25
제조업체/상표
BRAND 129462
용량
1000 mL
직경 × 높이
94 mm × 212 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Economical multipurpose bottle, flexible. Supplied with cap.
기타 정보
BR129462 (India)
법적 정보
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)