주요 문서
CLS1500P1L
Corning® narrow mouth reagent bottle, reusable
capacity 1 L, polypropylene, with GL-63 PP screw cap
동의어(들):
laboratory bottles, plastic bottles, reagent bottles
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
10 EA
₩164,227
₩164,227
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
10 EA
₩164,227
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.43
₩164,227
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
cylindrical bottle
narrow-mouth bottle
polypropylene
screw top cap
translucent bottle
특징
cap
포장
pack of 10 ea
제조업체/상표
Corning 1500P-1L
높이 × O.D.
204 mm × 108 mm
용량
1 L
피팅
45
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
These bottles are manufactured from translucent polypropylene. They are supplied with PP screw top caps.
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
관련 콘텐츠
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.
Discover our complete solutions: Reliable products and precision tools to more accurately quantify PFAS compounds in diverse samples including water, wastewater, soil, food, blood, etc.
전체 솔루션을 알아보세요. 신뢰할 수 있는 제품과 정밀한 툴로 물, 폐수, 흙, 식품, 혈액 등이 포함된 다양한 샘플에서 PFAS 화합물의 양을 더욱 정확하게 측정할 수 있습니다.
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.