주요 문서
Z326992
BRAND® BLAUBRAND® volumetric flask, glass stopper, amber glass
volume 5 mL, accuracy: 0.08 mL
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
2 EA
₩122,308
₩122,308
예상 입고일2025년 4월 25일세부사항
크기 선택
보기 변경
2 EA
₩122,308
About This Item
UNSPSC 코드:
41121804
NACRES:
NB.43
₩122,308
예상 입고일2025년 4월 25일세부사항
material
borosilicate glass 3.3 flask
wide-neck
조인트
joint ST/NS neck10/19
특징
class A DE-M, DIN EN ISO 1042. Calibrated to contain (TC, In).
포장
pack of 2 ea
제조업체/상표
BRAND 37438
부피 측정 범위
5 mL, accuracy: 0.08 mL
용량
5 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Volumetric flasks according to DIN EN ISO 1042, Class A, conformity certified. Made from Boro 3.3, calibrated to contain (TC, IN). Supplied with a interchangeable amber glass stopper. Marks and inscriptions in high contrast white enamel.
All BLAUBRAND® volumetric flasks are supplied with a batch number and an accompanying batch certificate in the original packaging.
기타 정보
BR37438 (India)
법적 정보
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)