주요 문서
Z326933
BRAND® BLAUBRAND® volumetric flask, glass stopper, clear glass
volume 250 mL, accuracy: 0.15 mL, neck joint: ST/NS 14/23, glass stopper
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
2 EA
₩84,042
₩84,042
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
2 EA
₩84,042
About This Item
UNSPSC 코드:
41121804
NACRES:
NB.43
₩84,042
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
borosilicate glass
glass stopper
조인트
joint: ST/NS neck14/23
무균
non-sterile
특징
class A DE-M, DIN EN ISO 1042. Calibrated to contain (TC, In).
closure type Glass stopper
포장
pack of 2
제조업체/상표
BRAND
부피 측정 범위
250 mL, accuracy: 0.15 mL
용량
250 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Volumetric flasks according to DIN ISO 1042, Class A, conformity certified. Made from Boro 3.3, calibrated to contain (TC,IN). Supplied with a glass stopper. Marks and inscriptions in high contrast blue enamel.
All BLAUBRAND® volumetric flasks are supplied with a batch number and an accompanying batch certificate in the original packaging.
기타 정보
BR37262 (India)
법적 정보
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)