주요 문서
Z322687
BRAND® beaker, PTFE, low form
capacity 150 mL
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩113,579
₩113,579
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩113,579
About This Item
UNSPSC 코드:
41121803
NACRES:
NB.43
₩113,579
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
PTFE
특징
graduations: no
제조업체/상표
BRAND 90344
높이 × 직경
70 mm × 60 mm
용량
150 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Excellent thermal and chemical resistance. With reinforced rim and spout, without graduations.
기타 정보
Browse all plastic beakers
법적 정보
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)