주요 문서
Z317322
Eppendorf® racks for microcentrifuge tubes
For 24 × 0.5 ml tubes
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122804
제조업체/상표
Eppendorf® 0030 123.107
재고 정보
not available in USA and Canada
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
  • 24-place capacity
  • Unique swivel connector to interlock multiple racks for front-to-back and side-to-side configurations
  • Non-slip stand
  • Numbered positions
  • UV-resistant
  • Autoclavable
법적 정보
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG