주요 문서
BR780605
BRAND® microcentrifuge tube rack
Holds 20 x 1.5 mL tubes
동의어(들):
accessories, microcentrifuge tubes, racks, tubes
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩27,202
₩27,202
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩27,202
About This Item
UNSPSC 코드:
41122804
NACRES:
NB.12
₩27,202
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
특징
Holds 20 x 1.5 mL tubes
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
BRAND 780605
래크 크기
210 mm × 70 mm × 37 mm
법적 정보
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)