X4626
XTT sodium salt
powder, BioReagent, suitable for cell culture
동의어(들):
2,3-Bis(2-methoxy-4-nitro-5-sulfophenyl)-2H-tetrazolium-5-carboxanilide inner salt, 2,3-Bis(2-methoxy-4-nitro-5-sulfophenyl)-2H-tetrazolium-5-carboxanilide inner salt
크기 선택
₩590,933
출고 가능일2025년 4월 07일세부사항
크기 선택
About This Item
₩590,933
출고 가능일2025년 4월 07일세부사항
추천 제품
제품 라인
BioReagent
분석
≥90%
양식
powder
저장 조건
dry at room temperature
기술
cell culture | mammalian: suitable
protein quantification: suitable
응용 분야
detection
검출 방법
colorimetric
저장 온도
2-8°C
SMILES string
[Na+].COc1cc(c(cc1-n2nc(n[n+]2-c3cc(c(cc3OC)[N+]([O-])=O)S([O-])(=O)=O)C(=O)Nc4ccccc4)S([O-])(=O)=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C22H17N7O13S2.Na/c1-41-17-8-15(28(31)32)19(43(35,36)37)10-13(17)26-24-21(22(30)23-12-6-4-3-5-7-12)25-27(26)14-11-20(44(38,39)40)16(29(33)34)9-18(14)42-2;/h3-11H,1-2H3,(H2-,23,30,35,36,37,38,39,40);/q;+1/p-1
InChI key
JACYMBNQPPWQML-UHFFFAOYSA-M
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
원리
관련 제품
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Self-react. C
보충제 위험성
Storage Class Code
4.1A - Other explosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)