X2254
XE-991
≥98% (HPLC), powder, KCNQ channel blocker
동의어(들):
10,10-bis(4-pyridinylmethyl)-9(10H)-anthracenone
크기 선택
About This Item
추천 제품
제품명
XE-991, ≥98% (HPLC)
분석
≥98% (HPLC)
색상
white to beige
solubility
DMSO: >20 mg/mL
주관자
Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ, U.S.
저장 온도
2-8°C
SMILES string
O=C1c2ccccc2C(Cc3ccncc3)(Cc4ccncc4)c5ccccc15
InChI
1S/C26H20N2O/c29-25-21-5-1-3-7-23(21)26(17-19-9-13-27-14-10-19,18-20-11-15-28-16-12-20)24-8-4-2-6-22(24)25/h1-16H,17-18H2
InChI key
KHJFBUUFMUBONL-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
특징 및 장점
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)