WH0386618M4
Monoclonal Anti-KCTD4 antibody produced in mouse
clone 2C8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
동의어(들):
Anti-bA321C24.3, Anti-potassium channel tetramerisation domain containing 4
크기 선택
₩824,891
예상 입고일2025년 6월 18일세부사항
크기 선택
About This Item
₩824,891
예상 입고일2025년 6월 18일세부사항
추천 제품
생물학적 소스
mouse
Quality Level
결합
unconjugated
항체 형태
purified immunoglobulin
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
2C8, monoclonal
양식
buffered aqueous solution
종 반응성
human
기술
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
동형
IgG2bκ
GenBank 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... KCTD4(386618)
일반 설명
면역원
Sequence
MERKINRREKEKEYEGKHNSLEDTDQGKNCKSTLMTLNVGGYLYITQKQTLTKYPDTFLEGIVNGKILCPFDADGHYFIDRDGLLFRHVLNFLRNGELLLPEGFRENQLLAQEAEFFQLKGLAEEVKSRWEKEQLTPRETTFLEITDNHDRSQGLRIFCNAPDFISKIKSRIVLVSKSRLDGFPEEFSISSNIIRFKYFIKSENGTRLVLKEDNTFVCTLETLKFEAIMMALKCGFRLLTSLDCSKGSIVHSDALHFIK
생화학적/생리학적 작용
특징 및 장점
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
활성 필터