주요 문서
CLS498050
Pyrex® narrow-mouth graduated Erlenmeyer flask
capacity 50 mL
동의어(들):
conical flasks, erlenmeyer flasks, flask erlenmeyer, flasks glass, Corning® 4980
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
48 EA
₩434,319
₩434,319
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
48 EA
₩434,319
About This Item
UNSPSC 코드:
41121804
NACRES:
NB.43
₩434,319
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
borosilicate glass
narrow-mouth
조인트
joint stopper1
무균
non-sterile
특징
cap: no
subdivision 10 mL
포장
pack of 12
case of 48
제조업체/상표
Corning 4980-50
재고 정보
not available in EU
부피 측정 범위
20-50 mL
용량
50 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
  • Pyrex® narrow-mouth graduated Erlenmeyer flasks are made of borosilicate glass for optical clarity and mechanical strength.
  • Flasks have durable white enamel graduations and an extra-large marking spot.
  • Features an improved tooled heavy-duty top finish.
Approximate graduations are in durable white enamel. An extra large marking space is also provided. Heavy, durable top tooling.
기타 정보
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)