WH0006605M1
Monoclonal Anti-SMARCE1 antibody produced in mouse
clone 6G11, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
동의어(들):
Anti-BAF57, Anti-SWI/SNF related, matrix associated, actin dependent regulator of chromatin, subfamily e, member 1
크기 선택
₩824,891
예상 입고일2025년 5월 16일세부사항
크기 선택
About This Item
₩824,891
예상 입고일2025년 5월 16일세부사항
추천 제품
생물학적 소스
mouse
Quality Level
결합
unconjugated
항체 형태
purified immunoglobulin
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
6G11, monoclonal
양식
buffered aqueous solution
종 반응성
human
기술
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
동형
IgG1κ
GenBank 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... SMARCE1(6605)
일반 설명
면역원
Sequence
RYSRKVWDQVKASNPDLKLWEIGKIIGGMWRDLTDEEKQEYLNEYEAEKIEYNESMKAYHNSPAYLAY
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)