SAB4200812
Anti-HSP90 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
동의어(들):
(LAP-2), HSP86, Heat shock 86 kDa, Heat shock protein HSP 90-alpha, LPS-associated protein 2, Lipopolysaccharide-associated protein 2, Renal carcinoma antigen NY-REN-38
About This Item
추천 제품
생물학적 소스
rabbit
항체 형태
affinity isolated antibody
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
형태
buffered aqueous solution
분자량
~90 kDa
종 반응성
human, mouse, rat
포장
antibody small pack of 25 μL
농도
~1 mg/mL
기술
immunoblotting: 1:125-1:250 using different cells extract
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... HSP90AA1(3320)
mouse ... HSP90AA1(15519)
rat ... HSP90AA1(299331)
일반 설명
특이성
면역원
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
물리적 형태
저장 및 안정성
면책조항
Not finding the right product?
Try our 제품 선택기 도구.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable