주요 문서
WG80
Sigma-Aldrich
Wright-Giemsa Stain, Modified
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116121
NACRES:
NA.47
WG80 제품은 고객 맞춤형 제품으로 웹사이트에서 판매할 수 없습니다. 고객지원팀으로 연락바랍니다.
양식
solution
유통기한
Expiry date on the label.
IVD
for in vitro diagnostic use
농도
0.4 % (w/v) in methanol (buffered at pH 6.8)
pH
6.7-6.9
응용 분야
hematology
histology
저장 온도
room temp
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
When blood films are stained using Wright-Giemsa Stain, the white blood cell nucleus and cytoplasm take on the characteristic blue or pink coloration. The combination of purified eosin and thiazine dyes in the product eliminates inconsistent staining and yields reproducible chromogenic responses.
픽토그램
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
표적 기관
Eyes,Central nervous system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
51.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
11 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)