product name
Wortmannin, Ready Made Solution, from Penicillium funiculosum, ≥95% (HPLC)
생물학적 소스
Penicillium funiculosum
Quality Level
분석
≥95% (HPLC)
저장 조건
protect from light
농도
10 mM in DMSO (0.2 μm filtered)
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
InChI
1S/C23H24O8/c1-10(24)30-13-7-22(2)12(5-6-14(22)25)16-18(13)23(3)15(9-28-4)31-21(27)11-8-29-20(17(11)23)19(16)26/h8,12-13,15H,5-7,9H2,1-4H3/t12-,13+,15+,22-,23-/m0/s1
InChI key
QDLHCMPXEPAAMD-QAIWCSMKSA-N
유전자 정보
human ... PIK3CD(5293) , PIK3CG(5294) , PIK3R1(5295)
애플리케이션
- as a phosphoinositide 3-kinase (PI3K) pathway inhibitor
- as an endoderm-inducing agent in stem cell selection and differentiation
- as a autophagy inhibitor
생화학적/생리학적 작용
특징 및 장점
물리적 형태
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
188.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
87 °C - closed cup
시험 성적서(COA)
이미 열람한 고객
문서
Discover Bioactive Small Molecules for Kinase Phosphatase Biology
관련 콘텐츠
키나아제 포스파타아제 생물학을 위한 생체 활성 저분자