항체 형태
ascites fluid
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
VIT-2, monoclonal
분자량
antigen 65-75 kDa
포함
15 mM sodium azide
종 반응성
human
기술
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable using human cultured fibroblasts
microarray: suitable
western blot: 1:2,500 using a denatured and reduced preparation of purified human plasma vitronectin
동형
IgM
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... VTN(7448)
일반 설명
특이성
면역원
애플리케이션
- immunocytochemisry
- western blotting
- immunoprecipitation
- immunofluorescence
- enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)
생화학적/생리학적 작용
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable