주요 문서
DWK986562
WHEATON® liquid scintillation vial with attached foil lined PP cap, glass
lips on vial transparent borosilicate glass bottle, capacity (20 mL), screw cap
동의어(들):
986562, Scintillation vial
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
500 EA
₩645,946
₩645,946
예상 입고일2025년 5월 13일세부사항
크기 선택
보기 변경
500 EA
₩645,946
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.43
₩645,946
예상 입고일2025년 5월 13일세부사항
material
lips on vial transparent borosilicate glass bottle
metal foil liner
white cap
특징
with cap
포장
case of 500 ea Vials shrink-wrapped trays Screw caps in a separate sealed tray
제조업체/상표
WHEATON® 986562
bottle diam. × H × W
(28 mm) (61 mm) (302 mm)
용량
(20 mL)
피팅
22-400 neck
22-400
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
특징 및 장점
  • High-density polyethylene bottle made of low potassium borosilicate glass or polyethylene terephthalate or high-density polyethylene contains white polypropylene screw cap
  • Background counts are consistent and low; ultraviolet transmission is high
  • Available with cap attached, caps packed separately or without cap
법적 정보
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
관련 제품
제품 번호
설명
가격
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)