주요 문서
V5888
Sigma-Aldrich
VUF 5574
동의어(들):
N-(2-Methoxyphenyl)-N′-[2-(3-pyridinyl)-4-quinazolinyl]-urea
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
10 MG
₩278,821
₩278,821
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
10 MG
₩278,821
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C21H17N5O2
CAS Number:
Molecular Weight:
371.39
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
₩278,821
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
벌크 견적 요청
양식
solid
색상
white
solubility
DMSO: soluble 1.5 mg/mL
H2O: insoluble
SMILES string
COc1ccccc1NC(=O)Nc2nc(nc3ccccc23)-c4cccnc4
InChI
1S/C21H17N5O2/c1-28-18-11-5-4-10-17(18)24-21(27)26-20-15-8-2-3-9-16(15)23-19(25-20)14-7-6-12-22-13-14/h2-13H,1H3,(H2,23,24,25,26,27)
InChI key
YRAFEJSZTVWUMD-UHFFFAOYSA-N
유전자 정보
human ... ADORA3(140)
생화학적/생리학적 작용
Potent, selective, and competitive A3 adenosine receptor antagonist.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)