주요 문서
V5760
Greiner Cryo.s vials
capacity 2 mL, green cap, vial type, id field
동의어(들):
cryo vials, cryogenic tubes, cryogenic vials, cryrogenic storage, Greiner cryogenic vials
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
500 EA
₩338,807
₩338,807
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
500 EA
₩338,807
About This Item
UNSPSC 코드:
41121704
NACRES:
NB.22
₩338,807
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
colorless tube
polypropylene tube
round bottom polypropylene
round bottom
무균
sterile (DNAse and RNAse free)
특징
vial type id field
Internal thread
포장
pack of 500 ea (5 x 100 ea)
제조업체/상표
Greiner 121277
파라미터
-196 °C min. temp.
기술
cryopreservation: suitable
캡 직경
12.6 mm
용량
2 mL
튜브 직경
12.5 mm
색상
green cap
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Cryo.S freezing vials from Greiner are radiation sterilized along and are DNase- and RNase-free. Non-pyrogenic by LAL method. Vials and caps are made of polypropylene. Caps available in a variety of colors. 150 Cap inserts with 500 each size and 100 cap inserts with 300 each size.
법적 정보
Cryo.s is a trademark of Greiner Bio-One GmbH
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)