주요 문서
Z720666
Nunc® Bank-It vials
capacity 0.5 mL, 2d coded
동의어(들):
cryo vial, cryobank vial
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
960 EA
₩2,136,981
₩2,136,981
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
960 EA
₩2,136,981
About This Item
UNSPSC 코드:
41121704
NACRES:
NB.12
₩2,136,981
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
colorless tube
polypropylene tube
무균
non-sterile
포장
pack of 960 ea (10 x 96 ea)
제조업체/상표
Nunc 374074
기술
cryopreservation: suitable
용량
0.5 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
The vials are clicked into the low profile microplate format rack to allow for automatic manipulation and automated transport without the risk of loosing samples.
The cap is designed with a socket to allow automated manipulation through a click of the screwdriver into the cap.
  • Designed for low temperature storage of biological materials
  • Developed for automated handling
  • Dense storage format for optimized freezer utilization
  • Working volume of 0.5 or 1.0 mL
  • Bank-It for low DNA adsorption surface for storage of DNA
법적 정보
Nunc is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)