항체 형태
IgG fraction of antiserum
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
양식
buffered aqueous solution
분자량
antigen 65 kDa
종 반응성
rat
기술
western blot: 1:2,000 using synaptic vesicle (SV) fraction of rat brain
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... SLC17A6(57084)
mouse ... Slc17a6(140919)
rat ... Slc17a6(84487)
일반 설명
면역원
애플리케이션
- western blot
- immunolabelling.
- immunohistochemistry.
Immunofluorescence (1 paper)
생화학적/생리학적 작용
물리적 형태
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
활성 필터