V1255
D-Valine
suitable for cell culture, BioReagent
동의어(들):
(R)-α-Aminoisovaleric acid, D-2-Amino-3-methylbutanoic acid
크기 선택
About This Item
추천 제품
생물학적 소스
synthetic (organic)
제품 라인
BioReagent
양식
powder
기술
cell culture | mammalian: suitable
mp
>295 °C (subl.) (lit.)
배송 상태
ambient
저장 온도
room temp
SMILES string
CC(C)[C@@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C5H11NO2/c1-3(2)4(6)5(7)8/h3-4H,6H2,1-2H3,(H,7,8)/t4-/m1/s1
InChI key
KZSNJWFQEVHDMF-SCSAIBSYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
- Dulbecco′s modified Eagle′s medium (DMEM)/Nutrient Mixture F-12 Ham (F-12) for mice renal proximal tubule cell (RPTC) culture[1]
- endothelial cell growth medium MV2 for rat lung microvascular endothelial cell (RLMEC) culture[2]
- DMEM/F-12 for mouse tracheal epithelial cell (MTEC) culture[3]
생화학적/생리학적 작용
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)