white
mp
119-120 °C
solubility
DMSO: soluble
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CC(=O)CC(c1ccccc1)C2=C(O)c3cc(O)ccc3OC2=O
InChI
1S/C19H16O5/c1-11(20)9-14(12-5-3-2-4-6-12)17-18(22)15-10-13(21)7-8-16(15)24-19(17)23/h2-8,10,14,21-22H,9H2,1H3
InChI key
IQWPEJBUOJQPDE-UHFFFAOYSA-N
생화학적/생리학적 작용
포장
제조 메모
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves