주요 문서
U9257
Sigma-Aldrich
UbcH9 Conjugating Enzyme human
≥95% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in E. coli, buffered aqueous glycerol solution
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 μG
₩1,127,158
₩1,127,158
예상 입고일2025년 6월 19일세부사항
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
100 μG
₩1,127,158
About This Item
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352202
NACRES:
NA.56
₩1,127,158
예상 입고일2025년 6월 19일세부사항
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
벌크 견적 요청
재조합
expressed in E. coli
Quality Level
분석
≥95% (SDS-PAGE)
양식
buffered aqueous glycerol solution
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−70°C
유전자 정보
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Manufactured for Sigma by Boston Biochem., Inc.
생화학적/생리학적 작용
UbcH9 mediates the conjugation of SUMO-1, SUMO-2, and SUMO-3 to a diverse variety of proteins without the help of an E3 ligase. This E2 conjugating enzyme interacts directly with protein substrates that are modified by SUMOylation, and may help in substrate recognition. UbcH9 is specific for the conjugation of proteins modified by SUMOylation.
물리적 형태
Solution in 50 mM HEPES, pH 7.5, 100 mM NaCl, 10 % glycerol, 1mM TCEP.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
J M Desterro et al.
FEBS letters, 417(3), 297-300 (1997-12-31)
Ubiquitin conjugating enzymes participate in the thioester cascade that leads to protein ubiquitination. Although Ubc9 is homologous to E2 ubiquitin conjugating enzymes we have shown that it is unable to form a thioester with ubiquitin, but can form a thioester