U111
(−)-trans-(1S,2S)-U-50488 hydrochloride hydrate
solid, ≥98% (HPLC)
동의어(들):
trans-(1S,2S)-3,4-Dichloro-N-methyl-N-[2-(1-pyrrolidinyl)cyclohexyl]benzeneacetamide hydrochloride hydrate
크기 선택
About This Item
추천 제품
분석
≥98% (HPLC)
양식
solid
광학 활성
[α]22/D -39.0 to -32.0°, c = 0.5 in methanol(lit.)
저장 조건
desiccated
색상
white
solubility
H2O: 13 mg/mL
저장 온도
2-8°C
SMILES string
O.Cl.CN([C@H]1CCCC[C@@H]1N2CCCC2)C(=O)Cc3ccc(Cl)c(Cl)c3
InChI
1S/C19H26Cl2N2O.ClH.H2O/c1-22(19(24)13-14-8-9-15(20)16(21)12-14)17-6-2-3-7-18(17)23-10-4-5-11-23;;/h8-9,12,17-18H,2-7,10-11,13H2,1H3;1H;1H2/t17-,18-;;/m0../s1
InChI key
UWPRPWMHQDPOFR-MPGISEFESA-N
유전자 정보
human ... OPRK1(4986)
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
제조 메모
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)