주요 문서
TMO382099-0250
Nalgene® Certified Low Particulate narrow-mouth bottle
natural high-density polyethylene, volume 250 mL, case of 72 ea
동의어(들):
HDPE bottle, certified nalgene bottle
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
72 EACH
₩534,804
₩534,804
예상 입고일2025년 5월 27일세부사항
크기 선택
보기 변경
72 EACH
₩534,804
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.43
₩534,804
예상 입고일2025년 5월 27일세부사항
material
natural high-density polyethylene
포장
case of 72 ea
제조업체/상표
Nalgene 382099-0250
용량
250 mL
용적
250 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Effectively store high-purity chemicals with Thermo Scientific Nalgene Certified Low Particulate Narrow-Mouth HDPE Bottles with Closure, which are extremely low in trace metal content. Controlled environment manufacturing minimizes particulate contamination.
법적 정보
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)