주요 문서
TMO369639
Nalgene® CryoBox
for 1.0-1.8 mL tubes, cardboard, 81 positions, case of 48 ea
동의어(들):
cryovial storage box, freezer storage
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
48 EACH
₩1,205,313
₩1,205,313
예상 입고일2025년 5월 27일세부사항
크기 선택
보기 변경
48 EACH
₩1,205,313
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.12
₩1,205,313
예상 입고일2025년 5월 27일세부사항
material
cardboard
polycarbonate
포장
case of 48 ea
제조업체/상표
Nalgene 369639
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For ultra-low temperature storage of cryogenic vials in mechanical or liquid nitrogen freezers. Usable temperature range: −196 to +121 °C. Numbers molded into grid system in box correspond to numbers printed on lid. Lid is keyed to box so markings will always match. Boxes accept writing with markers.
법적 정보
CryoBoxes is a trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)