주요 문서
TMO362805-0020
Nalgene® Amber Micro Packaging Vial
polypropylene copolymer, vial volume 2.0 mL, self-standing, conical bottom, external thread, untreated, case of 1000 ea
동의어(들):
light sensitive reagent vial, micro vial
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1000 EACH
₩365,705
₩365,705
예상 입고일2025년 5월 30일세부사항
크기 선택
보기 변경
1000 EACH
₩365,705
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.11
₩365,705
예상 입고일2025년 5월 30일세부사항
material
conical bottom
polypropylene copolymer
특징
self-standing
포장
case of 1000 ea
제조업체/상표
Nalgene 362805-0020
기술
PCR: suitable
바이알 용적
2.0 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Protect light sensitive reagents with Thermo Scientific Nalgene PPCO Amber Micro Packaging Vials. These noncytotoxic and nonpyrogenic vials are molded from high purity, low-metal content polypropylene copolymer resin. They are skirted and feature a conical bottom, allowing recovery of entire contents.
법적 정보
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)