주요 문서
TMO312759-0001
Nalgene® 40 μL tip for dropper Bottle
low-density polyethylene, diam. 11.22 mm, push fit, case of 2000 ea
동의어(들):
dispensing tip, dropper tip
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
2000 EACH
₩512,677
₩512,677
예상 입고일2025년 5월 30일세부사항
크기 선택
보기 변경
2000 EACH
₩512,677
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.43
₩512,677
예상 입고일2025년 5월 30일세부사항
material
low-density polyethylene
포장
case of 2000 ea
제조업체/상표
Nalgene 312759-0001
직경
11.22 mm
일반 설명
Carry out biotech applications with Thermo Scientific Nalgene LDPE Dispensing Tips for Dropper Bottles, which feature precise drip control. Use with Nalgene LDPE Dropper bottles and Colored PP Closures.
법적 정보
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)