주요 문서
TMO2401-1000
Nalgene® economy wash bottle
low-density polyethylene, volume 1000 mL, unlabelled, case of 12 ea
동의어(들):
LDPE flush bottle, LDPE wash bottle
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
12 EACH
₩187,268
₩187,268
예상 입고일2025년 5월 27일세부사항
크기 선택
보기 변경
12 EACH
₩187,268
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.43
₩187,268
예상 입고일2025년 5월 27일세부사항
material
low-density polyethylene
포장
case of 12 ea
제조업체/상표
Nalgene 2401-1000
용량
1000 mL
용적
1000 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Prevent separation when squeezing Thermo Scientific Nalgene LDPE Economy Wash Bottles, featuring a tight-fitting draw tube and closure. These low density polyethylene bottles are designed to dispense through the top with a closure and stem molded in one piece for uniform leakproof† service. Cut back tip to increase flow.
법적 정보
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)