주요 문서
TMO2103-0002
Nalgene® wide-mouth bottle
low-density polyethylene, capacity 60 mL, natural, case of 72 ea
동의어(들):
impact resistant bottle, plastic Nalgene bottle
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
72 EACH
₩335,965
₩335,965
예상 입고일2025년 5월 26일세부사항
크기 선택
보기 변경
72 EACH
₩335,965
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.43
₩335,965
예상 입고일2025년 5월 26일세부사항
material
low-density polyethylene
포장
case of 72 ea
제조업체/상표
Nalgene 2103-0002
용량
60 mL
색상
natural
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Confidently ship and store these Thermo Scientific Nalgene Wide-Mouth HDPE Packaging Bottles, which are easy to fill and resistant to chemicals. These wide-mouthed, high-density polyethelyene bottles are injection blow-molded for strength and uniform wall thickness.
법적 정보
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)