주요 문서
TMO174888
Nunclon® cell culture dishes
diam. 60 mm, with lid, Nunclon® Delta treated, case of 120 ea
동의어(들):
cell culture dish, cell culture treateddish
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
500 EACH
₩2,247,515
₩2,247,515
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
500 EACH
₩2,247,515
About This Item
UNSPSC 코드:
41121812
NACRES:
NB.13
₩2,247,515
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
polystyrene dishes with lids
무균
sterile; γ-irradiated
포장
case of 120 ea
제조업체/상표
Nunc 174888
직경
60 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
  • Large range available, treated for cell culture but with many other uses
  • Optically clear and very flat for use in microscope
  • Non-toxic
  • Certified surface treatment for optimal cell attachment and growth
법적 정보
Nunclon is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)