TMO137103
Nunc® MicroWell™ 96 well polystyrene plates
Nunclon® Delta, black, well volume (400 μL), case of 160 ea
동의어(들):
96 multiwell plates, 96 well microplates, 96 well microtiter plates, 96 well plates, ELISA plates, fluorescence-based cell assay plates, immunoassay plates
크기 선택
₩1,767,217
예상 입고일2025년 5월 23일세부사항
크기 선택
About This Item
polystyrene
₩1,767,217
예상 입고일2025년 5월 23일세부사항
추천 제품
material
black
polystyrene
무균
sterile
특징
lid
pinchbar design
포장
case of 160 ea
제조업체/상표
Nunc 137103
플레이트 길이 × 너비
128 mm × 86 mm
크기
96 well
웰 용적
(400 μL)
웰
(96)
작업 용적
250 μL
적합성
suitable for (fluorescence-based cell assays)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
- White plates provide maximum reflection, minimum auto-fluorescence and autoluminescence
- Black plates provide minimal background and light scatter in fluorescence assays
- Non-toxic white or black plate is provided with clear lid
- Raised well rims of flat bottom wells reduce risk of cross contamination
- Low crosstalk
- Nunclon® Δ for cell based assays
- Working volume range: 50-250 μl/well
- Suitable for fluorescence-based cell assays
법적 정보
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
활성 필터