주요 문서
T9632
Sigma-Aldrich
Trizma® succinate
동의어(들):
2-Amino-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol succinate, Di(tris[hydroxymethyl]aminomethane) succinate, Tris succinate, Tris(hydroxymethyl)aminomethane succinate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
[NH2C(CH2OH)3]2 · C4H6O4
CAS Number:
Molecular Weight:
360.36
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12161700
PubChem Substance ID:
분석
≥98% (titration)
형태
crystalline powder
solubility
water: 1 g/mL, clear, colorless
SMILES string
NC(CO)(CO)CO.NC(CO)(CO)CO.OC(=O)CCC(O)=O
InChI
1S/2C4H11NO3.C4H6O4/c2*5-4(1-6,2-7)3-8;5-3(6)1-2-4(7)8/h2*6-8H,1-3,5H2;1-2H2,(H,5,6)(H,7,8)
InChI key
CFJZQNZZGQDONE-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
Trizma is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable